주요 문서
427584
Millipore
Lactulose
A β-galactosidase substrate.
동의어(들):
Lactulose, 4-O-β-D-Galactopyranosyl-D-fructose
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C12H22O11
CAS Number:
Molecular Weight:
342.30
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352201
NACRES:
NA.79
Quality Level
분석
≥97% (HPLC)
양식
solid
제조업체/상표
Calbiochem®
저장 조건
OK to freeze
색상
white
solubility
water: 10 mg/mL
배송 상태
ambient
저장 온도
15-25°C
SMILES string
O1[C@]([C@H]([C@@H]([C@H]1CO)O[C@@H]2O[C@@H]([C@@H]([C@@H]([C@H]2O)O)O)CO)O)(O)CO
InChI
1S/C12H22O11/c13-1-4-6(16)7(17)8(18)11(21-4)22-9-5(2-14)23-12(20,3-15)10(9)19/h4-11,13-20H,1-3H2/t4-,5-,6+,7+,8-,9-,10+,11+,12-/m1/s1
InChI key
JCQLYHFGKNRPGE-FCVZTGTOSA-N
일반 설명
A β-galactosidase substrate.
경고
Toxicity: Standard Handling (A)
재구성
Following reconstitution, store at room teperature (20°C). Stock solutions are stable for up to 6 months at room temperature.
기타 정보
Holmes, M.L., et al. 1997. Biochim. Biophys. Acta 1337, 276.
Fisher, L., et al. 1995. Appl. Environ. Microbiol. 61, 1497.
법적 정보
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 1
1 of 1