제품명
p-Nitroblue Tetrazolium Chloride, NADPH-diaphorase substrate that competitively inhibits nitric oxide synthase (IC₅₀ = 3-4 µM).
Quality Level
분석
≥98% (TLC)
양식
crystalline solid
효능
3-4 μM IC50
제조업체/상표
Calbiochem®
저장 조건
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
색상
yellow
solubility
methanol: soluble
water: soluble
배송 상태
ambient
저장 온도
2-8°C
SMILES string
[Cl-].[Cl-].[n+]2([n](nc(n2)c8ccccc8)c3c(cc(cc3)c4cc(c(cc4)[n]5[n+](nc(n5)c7ccccc7)c6ccc(cc6)[N+](=O)[O-])OC)OC)c1ccc(cc1)[N+](=O)[O-]
InChI
1S/C40H30N10O6.2ClH/c1-55-37-25-29(13-23-35(37)47-43-39(27-9-5-3-6-10-27)41-45(47)31-15-19-33(20-16-31)49(51)52)30-14-24-36(38(26-30)56-2)48-44-40(28-11-7-4-8-12-28)42-46(48)32-17-21-34(22-18-32)50(53)54;;/h3-26H,1-2H3;2*1H/q+2;;/p-2
InChI key
FSVCQIDHPKZJSO-UHFFFAOYSA-L
일반 설명
생화학적/생리학적 작용
NOS
경고
재구성
기타 정보
De la Fuente, M., et al. 1993. Comp. Immunol. Microbiol. Infect. Dis.16, 29.
Libon, C., et al. 1993. J. Leukoc. Biol.53, 93.
Mittal, C.K. 1993. Biochem. Biophys. Res. Commun. 193, 126.
Nichols, K., et al. 1992. Neuroscience51, 791.
Nichols, K., et al. 1992. Neuroscience51, 791.
법적 정보
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable