제품명
Phorbol-12,13-dibutyrate, Strong irritant for mouse skin, but only moderately active as a tumor promoter.
설명
RTECS - EK7767000
Quality Level
분석
≥99% (HPLC)
양식
solid (crystalline)
제조업체/상표
Calbiochem®
저장 조건
OK to freeze
색상
white to pale yellow
배송 상태
ambient
저장 온도
−20°C
SMILES string
O([C@]21[C@H]([C@H]3[C@@]([C@H]4[C@](CC(=C3)CO)(C(=O)C(=C4)C)O)([C@@H]([C@H]2OC(=O)CCC)C)O)C1(C)C)C(=O)CCC
InChI
1S/C28H40O8/c1-7-9-20(30)35-24-16(4)27(34)18(22-25(5,6)28(22,24)36-21(31)10-8-2)12-17(14-29)13-26(33)19(27)11-15(3)23(26)32/h11-12,16,18-19,22,24,29,33-34H,7-10,13-14H2,1-6H3/t16-,18+,19-,22-,24-,26-,27-,28-/m1/s1
InChI key
BQJRUJTZSGYBEZ-YVQNUNKESA-N
일반 설명
생화학적/생리학적 작용
Na+,K+- ATPase
포장
경고
제조 메모
재구성
기타 정보
Lee, E.J., et al. 1994. Brain Res. 665, 127.
Critz, S.D., et al. 1993. J. Neurochem.60, 1175.
Iredale, P.A., et al. 1993. Biochem. Pharmacol.45, 611.
Critz, S.D., and Byrne J.H. 1992. J. Neurophys.68, 1079.
Hortelano, S., et al. 1992. J. Biol. Chem. 267, 24937.
Ward C.A., and Moffat, M.P. 1992. J. Mol. Cell. Cardiol.24, 937.
법적 정보
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Storage Class Code
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable