5.31372
Caspase-1/4 Inhibitor, VX-765
동의어(들):
Caspase-1/4 Inhibitor, VX-765, ( S)-1-(( S)-2-((1-(4-Amino-3-chloro-phenyl)-methanoyl)-amino)-3,3-dimethyl-butanoyl)-pyrrolidine-2-carboxylic acid ((2 R,3 S)-2-ethoxy-5-oxo-tetrahydro-furan-3-yl)-amide, ( S)-1-(( S)-2-(4-Amino-3-chlorobenzamid
About This Item
추천 제품
분석
≥98% (HPLC)
Quality Level
양식
solid
제조업체/상표
Calbiochem®
저장 조건
OK to freeze
desiccated
protect from light
색상
white
solubility
DMSO: 100 mg/mL
저장 온도
−20°C
SMILES string
Clc1c(ccc(c1)C(=O)N[C@@H](C(C)(C)C)C(=O)N2[C@@H](CCC2)C(=O)N[C@@H]3[C@@H](OC(=O)C3)OCC)N
InChI
1S/C24H33ClN4O6/c1-5-34-23-16(12-18(30)35-23)27-21(32)17-7-6-10-29(17)22(33)19(24(2,3)4)28-20(31)13-8-9-15(26)14(25)11-13/h8-9,11,16-17,19,23H,5-7,10,12,26H2,1-4H3,(H,27,32)(H,28,31)/t16-,17-,19+,23+/m0/s1
InChI key
SJDDOCKBXFJEJB-MOKWFATOSA-N
일반 설명
Please note that the molecular weight for this compound is batch-specific due to variable water content.
생화학적/생리학적 작용
caspase-1/4
포장
경고
재구성
기타 정보
Wannamaker, W., et al. 2007. J. Pharmacol. Exp. Ther.321, 509.
Ravizza, T., et al. 2006. Epilepsia47, 1160.
Stack, J.H., et al. 2005. J. Immunol.175, 2630.
법적 정보
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable