주요 문서
5370
Millipore
L-Proline
동의어(들):
L-Proline, Pro
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C5H9NO2
CAS Number:
Molecular Weight:
115.13
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352209
NACRES:
NA.25
분석
≥98% (TLC)
Quality Level
형태
powder
solid
제조업체/상표
Calbiochem®
저장 조건
OK to freeze
색상
white
solubility
water: soluble
배송 상태
ambient
저장 온도
15-25°C
InChI
1S/C5H9NO2/c7-5(8)4-2-1-3-6-4/h4,6H,1-3H2,(H,7,8)
InChI key
ONIBWKKTOPOVIA-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
A non-essential amino acid. Precursor of hydroxyproline in collagen.
경고
Toxicity: Standard Handling (A)
법적 정보
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable