567569
Spautin-1
a quinazolin compound that acts as a specific and potent inhibitor of autophagy
동의어(들):
Spautin-1, Autophagy Inhibitor II, C43, 6-fluoro-N-[4-fluorobenzyl]quinazolin-4-amine, Specific and Potent AUtophagy Inhibitor 1, C43, 6-fluoro-N-[4-fluorobenzyl]quinazolin-4-amine, Specific and Potent AUtophagy Inhibitor 1, Autophagy Inhibitor II
분석
≥99% (HPLC)
양식
solid
제조업체/상표
Calbiochem®
저장 조건
OK to freeze
protect from light
색상
off-white
solubility
DMSO: 50 mg/mL, clear, colorless
배송 상태
ambient
저장 온도
2-8°C
SMILES string
Fc1ccc(cc1)CNc2ncnc3c2cc(cc3)F
InChI
1S/C15H11F2N3/c16-11-3-1-10(2-4-11)8-18-15-13-7-12(17)5-6-14(13)19-9-20-15/h1-7,9H,8H2,(H,18,19,20)
InChI key
AWIVHRPYFSSVOG-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
포장
경고
재구성
기타 정보
법적 정보
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable