Quality Level
특이 활성도
≥720 IU/g (dry basis)
제조업체/상표
Calbiochem®
저장 조건
OK to freeze
색상
white to off-white
배송 상태
ambient
저장 온도
2-8°C
SMILES string
[S](=O)(=O)(O)O.[S](=O)(=O)(O)O.[S](=O)(=O)(O)O.N([C@@H]4[C@@H](O[C@H]([C@@H]([C@H]4O)O)CO)O[C@H]5[C@@H](O[C@H]([C@]5(O)C=O)C)O[C@@H]6[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]6O)O)N=C(N)N)O)N=C(N)N)C.N([C@@H]1[C@@H](O[C@H]([C@@H]([C@H]1O)O)CO)O[C@H]2[C@@H](O[C@H]([
InChI
1S/2C21H39N7O12.3H2O4S/c2*1-5-21(36,4-30)16(40-17-9(26-2)13(34)10(31)6(3-29)38-17)18(37-5)39-15-8(28-20(24)25)11(32)7(27-19(22)23)12(33)14(15)35;3*1-5(2,3)4/h2*4-18,26,29,31-36H,3H2,1-2H3,(H4,22,23,27)(H4,24,25,28);3*(H2,1,2,3,4)/t2*5-,6-,7+,8-,9-,10-,11+,12-,13-,14+,15+,16-,17-,18-,21+;;;/m00.../s1
InChI key
QTENRWWVYAAPBI-YCRXJPFRSA-N
일반 설명
생화학적/생리학적 작용
initiation, elongation, and termination of protein synthesis in prokaryotes and induces misreading of the genetic code
경고
제조 메모
재구성
기타 정보
Maniatis, T., et al. 1989. In Molecular Cloning, A Laboratory Manual, Second Edition. Cold Spring Harbor, New York, p. A.6.
Modolell, J. and Davis, B.D. 1969. Nature224, 345.
법적 정보
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable