616521
TRPV4 Antagonist II, HC-067047
The TRPV4 Antagonist II, HC-067047 controls the biological activity of TRPV4.
동의어(들):
TRPV4 Antagonist II, HC-067047, 2-Methyl-1-(3-morpholinopropyl)-5-phenyl-N-(3-(trifluoromethyl)phenyl)-1H-pyrrole-3-carboxamide, Transient Receptor Potential Vanilloid-4 Antagonist II, HC067047, HC067047, 2-Methyl-1-(3-morpholinopropyl)-5-phenyl-N-(3-(trifluoromethyl)phenyl)-1H-pyrrole-3-carboxamide, Transient Receptor Potential Vanilloid-4 Antagonist II
분석
≥98% (HPLC)
양식
solid
제조업체/상표
Calbiochem®
저장 조건
OK to freeze
protect from light
색상
white
solubility
DMSO: 50 mg/mL, clear, colorless
배송 상태
ambient
저장 온도
2-8°C
SMILES string
FC(F)(F)c1cc(ccc1)NC(=O)c2c([n](c(c2)c4ccccc4)CCCN3CCOCC3)C
InChI key
NCZYSQOTAYFTNM-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
포장
경고
재구성
기타 정보
법적 정보
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable