생물학적 소스
synthetic (organic)
Quality Level
분석
≥98% (HPLC)
양식
powder
광학 활성
[α]/D +3.0 to +5.0°, c = 1.0 in methanol
색상
white to beige
solubility
H2O: 14 mg/mL
저장 온도
2-8°C
SMILES string
Cl.Cl.C[C@@H](N)[C@H]1CC[C@@H](CC1)C(=O)Nc2ccncc2
InChI
1S/C14H21N3O.2ClH/c1-10(15)11-2-4-12(5-3-11)14(18)17-13-6-8-16-9-7-13;;/h6-12H,2-5,15H2,1H3,(H,16,17,18);2*1H/t10-,11-,12-;;/m1../s1
InChI key
IDDDVXIUIXWAGJ-LJDSMOQUSA-N
유전자 정보
human ... ROCK1(6093) , ROCK2(9475)
일반 설명
애플리케이션
- as a medium supplement in pancreatic ductal adenocarcinoma organoid culture
- in the inhibition of Ras homolog gene family (Rho) kinase in mouse embryonic stem cells
- in the inhibition of Rho-associated protein kinase (ROCK) in human embryonic stem cells and human induced pluripotent stem cells (iPSCs)
- Y-27632 dihydrochloride has been used as a supplement in the E8 medium to promote in vitro differentiation of human pluripotent stem cells
생화학적/생리학적 작용
특징 및 장점
법적 정보
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
이미 열람한 고객
문서
Naive pluripotent stem cells cultured in vitro using specialized media and inhibitors mimic "ground-state" cells from blastocysts.
조직 및 줄기세포 유래 3D 뇌, 장, 소화관, 폐 및 암 종양 오가노이드 모델을 생성하는 오가노이드 배양 제품.
Organoid culture products to generate tissue and stem cell derived 3D brain, intestinal, gut, lung and cancer tumor organoid models.
Discover Bioactive Small Molecules for Kinase Phosphatase Biology
관련 콘텐츠
화학 라이브러리의 스크리닝과 저분자를 이용한 경로 조절을 포함한 단백질 경로 탐구 방법을 확인해보세요.
Explore protein pathway analysis through chemical library screening, investigating protein interactions, and modulating signaling pathways with small molecules.
키나아제 포스파타아제 생물학을 위한 생체 활성 저분자