N0636
Nicotinamide
BioReagent, suitable for cell culture, suitable for insect cell culture
동의어(들):
Niacinamide, Nicotinic acid amide, Pyridine-3-carboxylic acid amide, Vitamin B3, Vitamin PP
About This Item
추천 제품
생물학적 소스
synthetic (organic)
Quality Level
제품 라인
BioReagent
분석
≥98% (HPLC)
양식
powder
분자량
Mw 122.12 g/mol
기술
cell culture | insect: suitable
cell culture | mammalian: suitable
색상
white
mp
128-131 °C (lit.)
solubility
water: soluble 50 mg/mL, clear, colorless
SMILES string
NC(=O)c1cccnc1
InChI
1S/C6H6N2O/c7-6(9)5-2-1-3-8-4-5/h1-4H,(H2,7,9)
InChI key
DFPAKSUCGFBDDF-UHFFFAOYSA-N
유전자 정보
human ... PARP1(142) , SIRT2(22933)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
302.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
150 °C - closed cup
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
이미 열람한 고객
문서
Human pancreatic cancer organoid biobank (PDAC organoids) with various KRAS mutations to aide in 3D cell culture and cancer research applications.
Cellular oxidative stress is countered by enzymatic scavengers and antioxidant modulators against reactive oxygen species damage.