N0761
Nicotinic acid
BioReagent, suitable for cell culture, suitable for insect cell culture, suitable for plant cell culture, ≥98%
동의어(들):
3-Picolinic acid, Niacin, Pellagra preventive factor, Pyridine-3-carboxylic acid, Vitamin B3
About This Item
추천 제품
제품 라인
BioReagent
Quality Level
분석
≥98%
양식
powder
분자량
Mw 123.11 g/mol
기술
cell culture | insect: suitable
cell culture | mammalian: suitable
cell culture | plant: suitable
색상
white to off-white
pH
3.4 (20 °C, 10 g/L)
mp
236-239 °C (lit.)
solubility
1 M NaOH: soluble 50 mg/mL, clear, colorless to very faintly yellow
density
1.473 g/cm3 at 25 °C
응용 분야
agriculture
SMILES string
OC(=O)c1cccnc1
InChI
1S/C6H5NO2/c8-6(9)5-2-1-3-7-4-5/h1-4H,(H,8,9)
InChI key
PVNIIMVLHYAWGP-UHFFFAOYSA-N
유전자 정보
human ... CYP1A2(1544)
rat ... Chrnb2(54239)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
379.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
193 °C - closed cup
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)