T1270
Thiamine hydrochloride
BioReagent, suitable for cell culture, suitable for insect cell culture, suitable for plant cell culture
동의어(들):
Aneurine hydrochloride, Vitamin B1 hydrochloride
About This Item
추천 제품
생물학적 소스
synthetic (organic)
Quality Level
제품 라인
BioReagent
분석
≥99.0% (HPLC)
양식
powder
분자량
Mw 337.27 g/mol
기술
cell culture | insect: suitable
cell culture | mammalian: suitable
cell culture | plant: suitable
색상
white
mp
250 °C (dec.) (lit.)
solubility
H2O: 50 mg/mL, clear, colorless
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
이미 열람한 고객
문서
Explore thiamine's impact on serum-free cell culture systems for biomanufacturing monoclonal antibodies.