Key Documents
8.01246
Sigma-Aldrich
5-Aminoisophthalic acid
for synthesis
동의어(들):
5-Aminoisophthalic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C8H7NO4
CAS Number:
Molecular Weight:
181.15
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352106
EC 인덱스 번호:
202-748-5
NACRES:
NA.22
Quality Level
형태
powder
효능
1600 mg/kg LD50, oral (Rat)
mp
150-156 °C
저장 온도
2-30°C
InChI
1S/C8H7NO4/c9-6-2-4(7(10)11)1-5(3-6)8(12)13/h1-3H,9H2,(H,10,11)(H,12,13)
InChI key
KBZFDRWPMZESDI-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Assay (acidimetric, calc. on anhydrous substance): ≥ 98.0 %
Water (K. F.): 4.0 - 6.0 %
Identity (IR): passes test
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable