주요 문서
8.01268
Sigma-Aldrich
2-Aminobenzothiazole
for synthesis
동의어(들):
2-Aminobenzothiazole, 2-Benzothiazolylamine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C7H6N2S
CAS Number:
Molecular Weight:
150.20
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352116
EC 인덱스 번호:
205-268-4
NACRES:
NA.22
Quality Level
형태
crystals
mp
127-130 °C
저장 온도
2-30°C
InChI
1S/C7H6N2S/c8-7-9-5-3-1-2-4-6(5)10-7/h1-4H,(H2,8,9)
InChI key
UHGULLIUJBCTEF-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Assay (HClO₄): ≥ 98.0 %
Melting range (lower value): ≥ 127 °C
Melting range (upper value): ≤ 130 °C
Identity (IR): passes test
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable