주요 문서
8.03183
Sigma-Aldrich
Propyl acetate
for synthesis
동의어(들):
Propyl acetate, Acetic acid propyl ester
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C5H10O2
CAS Number:
Molecular Weight:
102.13
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352108
EC 인덱스 번호:
203-686-1
NACRES:
NA.22
bp:
101.5 °C/1013 hPa
vapor pressure:
33 hPa ( 20 °C)
vapor pressure
33 hPa ( 20 °C)
Quality Level
분석
≥98% (GC)
양식
liquid
autoignition temp.
430 °C
효능
9370 mg/kg LD50, oral (Rat)
expl. lim.
1.7-8 % (v/v)
dilution
(for synthesis)
bp
101.5 °C/1013 hPa
mp
-95 °C
전이 온도
flash point 14 °C
solubility
21.2 g/L
density
0.89 g/cm3 at 20 °C
저장 온도
2-30°C
SMILES string
O(CCC)C(=O)C
InChI
1S/C5H10O2/c1-3-4-7-5(2)6/h3-4H2,1-2H3
InChI key
YKYONYBAUNKHLG-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.886 - 0.888
Identity (IR): passes test
픽토그램
FlameExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Central nervous system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
53.2 °F - closed cup
Flash Point (°C)
11.8 °C - closed cup