주요 문서
8.03581
Sigma-Aldrich
N,N′-Diphenylthiourea
for synthesis
동의어(들):
N,N′-Diphenylthiourea, Thiocarbanilide, 1,3-Diphenylthiourea
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C13H12N2S
CAS Number:
Molecular Weight:
228.31
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352111
EC 인덱스 번호:
203-004-2
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
≥98.0% (HPLC)
효능
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>7940 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
mp
154 °C
solubility
insoluble 23.52-25.65 mg/L
density
1.30 g/cm3 at 20 °C
벌크 밀도
400 kg/m3
저장 온도
2-30°C
SMILES string
S=C(Nc2ccccc2)Nc1ccccc1
InChI
1S/C13H12N2S/c16-13(14-11-7-3-1-4-8-11)15-12-9-5-2-6-10-12/h1-10H,(H2,14,15,16)
InChI key
FCSHMCFRCYZTRQ-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 150 °C
Melting range (upper value): ≤ 153 °C
Identity (IR): passes test
픽토그램
Exclamation markHealth hazardEnvironment
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Repr. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
표적 기관
Thyroid
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable