주요 문서
8.04784
Sigma-Aldrich
Isatoic anhydride
for synthesis
동의어(들):
Isatoic anhydride, Anthranilic acid N-carboxylic acid anhydride, 1,4-Dihydro-2H-3,1-benzoxazin-2,4-dione, 2H-3,1-Benzoxazine-2,4-(1H)-dione
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C8H5NO3
CAS Number:
Molecular Weight:
163.13
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352115
EC 인덱스 번호:
204-255-0
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
≥97.0% (acidimetric)
양식
powder
autoignition temp.
>600 °C
효능
>6400 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
bp
350 °C/1013 hPa
mp
230-232 °C
전이 온도
flash point 308 °C
solubility
0.3 g/L
벌크 밀도
600 kg/m3
저장 온도
2-30°C
SMILES string
N1c2c(cccc2)C(=O)OC1=O
InChI
1S/C8H5NO3/c10-7-5-3-1-2-4-6(5)9-8(11)12-7/h1-4H,(H,9,11)
InChI key
TXJUTRJFNRYTHH-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Assay (acidimetric): ≥ 97.0 %
Identity (IR): passes test
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
586.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
308 °C - closed cup