주요 문서
8.04536
Sigma-Aldrich
4-Hydroxybenzaldehyde
for synthesis
동의어(들):
4-Hydroxybenzaldehyde
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
4-(OH)C6H4CHO
CAS Number:
Molecular Weight:
122.12
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352114
EC 인덱스 번호:
204-599-1
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
≥98% (HPLC)
양식
powder
autoignition temp.
450 °C
효능
2250 mg/kg LD50, oral (Rat)
mp
116 °C
전이 온도
flash point 174 °C
solubility
13.8 g/L
density
1.13 g/cm3 at 20 °C
저장 온도
2-30°C
SMILES string
Oc1ccc(cc1)C=O
InChI
1S/C7H6O2/c8-5-6-1-3-7(9)4-2-6/h1-5,9H
InChI key
RGHHSNMVTDWUBI-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Assay (HPLC, area%): ≥ 98 %
Melting range
- lower value:
≥ 114 °C
- upper value: ≤ 118 °C
Identity (IR): passes test
픽토그램
CorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
345.2 °F
Flash Point (°C)
174 °C
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 1
1 of 1