주요 문서
8.06766
Sigma-Aldrich
4-Nitrobenzaldehyde
for synthesis
동의어(들):
4-Nitrobenzaldehyde
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
4-(NO2)C6H4CHO
CAS Number:
Molecular Weight:
151.12
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352114
EC 인덱스 번호:
209-084-5
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
≥98.0% (GC)
양식
solid
효능
4700 mg/kg LD50, oral (Rat)
16000 mg/kg LD50, skin (Rat)
mp
101-104 °C
벌크 밀도
400 kg/m3
저장 온도
2-30°C
SMILES string
[N+](=O)([O-])c1ccc(cc1)C=O
InChI
1S/C7H5NO3/c9-5-6-1-3-7(4-2-6)8(10)11/h1-5H
InChI key
BXRFQSNOROATLV-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 103 °C
Melting range (upper value): ≤ 108 °C
Identity (IR): passes test
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable