주요 문서
8.06770
Sigma-Aldrich
Nitrobenzene
for synthesis
동의어(들):
Nitrobenzene
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C6H5NO2
CAS Number:
Molecular Weight:
123.11
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352102
EC 인덱스 번호:
202-716-0
NACRES:
NA.22
양식:
liquid
분석:
≥99% (GC)
vapor pressure
0.3 hPa ( 20 °C)
Quality Level
분석
≥99% (GC)
양식
liquid
autoignition temp.
480 °C (DIN 51794)
효능
640 mg/kg LD50, oral (Rat)
2100 mg/kg LD50, skin (Rat)
expl. lim.
1.8-40 % (v/v)
refractive index
n20/589 1.553
pH
8.1 (20 °C, 1 g/L in H2O)
bp
211 °C/1013 hPa
mp
6.0 °C
전이 온도
flash point 88 °C
solubility
1.90 g/L
density
1.20 g/cm3 at 20 °C
저장 온도
2-30°C
SMILES string
[N+](=O)([O-])c1ccccc1
InChI
1S/C6H5NO2/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H
InChI key
LQNUZADURLCDLV-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
분석 메모
Assay (GC, area%): ≥ 99 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.201 - 1.203
Identity (IR): passes test
픽토그램
Skull and crossbonesHealth hazard
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Repr. 1B - STOT RE 1 Inhalation
표적 기관
Blood
Storage Class Code
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
190.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
88 °C - closed cup