주요 문서
8.06914
Sigma-Aldrich
(R)-(-)-Mandelic acid
for resolution of racemates for synthesis
동의어(들):
(R)-(-)-Mandelic acid, D-Mandelic acid, D-α-Hydroxyphenylacetic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C6H5CH(OH)COOH
CAS Number:
Molecular Weight:
152.15
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352106
EC 인덱스 번호:
210-276-6
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
≥99.0% (acidimetric)
형태
crystals
효능
5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
2.1 (20 °C, 60 g/L in H2O)
mp
130-132 °C
전이 온도
flash point >190 °C
solubility
soluble 109.8 g/L
벌크 밀도
670 kg/m3
저장 온도
2-30°C
InChI
1S/C8H8O3/c9-7(8(10)11)6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7,9H,(H,10,11)/t7-/m1/s1
InChI key
IWYDHOAUDWTVEP-SSDOTTSWSA-N
분석 메모
Assay (acidimetric): ≥ 99.0 %
Melting range (lower value): ≥ 131 °C
Melting range (upper value): ≤ 134 °C
Spec. rotation [α²0/D (c=2 in water): -157.0 - -153.0 °
Identity (IR): passes test
픽토그램
Corrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable