주요 문서
8.08394
Sigma-Aldrich
2-Ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol
for synthesis
동의어(들):
2-Ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol, Propylidynetris(methanol), 1,1,1-Trimethylolpropane, 1,1,1-Tris(hydroxymethyl)propane
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3CH2C(CH2OH)3
CAS Number:
Molecular Weight:
134.17
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352104
EC 인덱스 번호:
201-074-9
NACRES:
NA.22
vapor pressure
<0.1 hPa ( 50 °C)
Quality Level
분석
≥99.0% (GC)
양식
solid
autoignition temp.
375 °C (DIN 51794)
효능
>2500 mg/kg LD50, oral (Rat)
expl. lim.
2-11.8 % (v/v)
pH
6.5 (20 °C, 100 g/L in H2O, External MSDS)
mp
58 °C
전이 온도
flash point 179 °C (DIN 51758)
벌크 밀도
700 kg/m3
저장 온도
2-30°C
SMILES string
OCC(CO)(CO)CC
InChI
1S/C6H14O3/c1-2-6(3-7,4-8)5-9/h7-9H,2-5H2,1H3
InChI key
ZJCCRDAZUWHFQH-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 57 °C
Melting range (upper value): ≤ 61 °C
Identity (IR): passes test
픽토그램
Health hazard
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Repr. 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
356.0 °F - Cleveland open cup
Flash Point (°C)
180 °C - Cleveland open cup