주요 문서
8.14037
Sigma-Aldrich
4,6-Diamino-2-pyrimidinethiol
for synthesis
동의어(들):
4,6-Diamino-2-pyrimidinethiol, 4,6-Diamino-2-mercaptopyrimidine, 6-Amino-2-thiocytosine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C4H6N4S
CAS Number:
Molecular Weight:
142.18
UNSPSC 코드:
12352105
EC 인덱스 번호:
213-721-2
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
≥98.0% (HPLC)
형태
powder
mp
>280 °C
저장 온도
2-30°C
InChI
1S/C4H6N4S/c5-2-1-3(6)8-4(9)7-2/h1H,(H5,5,6,7,8,9)
InChI key
QCAWOHUJKPKOMD-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Identity (IR): passes test
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3