주요 문서
8.14495
Sigma-Aldrich
3-Amino-1H-1,2,4-triazole
for synthesis
동의어(들):
3-Amino-1H-1,2,4-triazole, Amitrol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C2H4N4
CAS Number:
Molecular Weight:
84.08
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352116
EC 인덱스 번호:
200-521-5
NACRES:
NA.22
vapor pressure
<0.1 hPa ( 20 °C)
Quality Level
형태
solid
autoignition temp.
>225 °C
효능
1100 mg/kg LD50, oral (Rat)
>10000 mg/kg LD50, skin (Rat)
pH
6.4-7.4 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
149-152 °C
solubility
280 g/L
density
1.138 g/cm3 at 20 °C
벌크 밀도
650 kg/m3
저장 온도
2-30°C
InChI
1S/C2H4N4/c3-2-4-1-5-6-2/h1H,(H3,3,4,5,6)
InChI key
KLSJWNVTNUYHDU-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Assay (HClO₄): ≥ 97.0 %
Melting range (lower value): ≥ 151 °C
Melting range (upper value): ≤ 157 °C
Identity (IR): passes test
픽토그램
Health hazardEnvironment
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Repr. 2 - STOT RE 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable