주요 문서
8.14973
Sigma-Aldrich
Diphenyl-4-piperidinemethanol
for synthesis
동의어(들):
Diphenyl-4-piperidinemethanol, Azacyclonol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C18H21NO
CAS Number:
Molecular Weight:
267.37
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352104
EC 인덱스 번호:
204-092-5
NACRES:
NA.22
Quality Level
양식
solid
mp
160-163 °C
저장 온도
2-30°C
SMILES string
[Cl-].N1CCC(CC1)C(O)(c3ccccc3)c2ccccc2.[H+]
InChI
1S/C18H21NO.ClH/c20-18(15-7-3-1-4-8-15,16-9-5-2-6-10-16)17-11-13-19-14-12-17;/h1-10,17,19-20H,11-14H2;1H
InChI key
LBRAWKGGVUCSOX-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Assay (HClO₄): ≥ 98.0 %
Melting range (lower value): ≥ 158 °C
Melting range (upper value): ≤ 162 °C
Identity (IR): passes test
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable