주요 문서
8.15111
Sigma-Aldrich
4,4′-Diaminobenzophenone
for synthesis
동의어(들):
4,4′-Diaminobenzophenone
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C13H12N2O
CAS Number:
Molecular Weight:
212.25
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352115
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
≥96.0% (HPLC)
양식
powder
mp
242-246 °C
저장 온도
2-30°C
SMILES string
Nc1ccc(cc1)C(=O)c2ccc(cc2)N
InChI
1S/C13H12N2O/c14-11-5-1-9(2-6-11)13(16)10-3-7-12(15)8-4-10/h1-8H,14-15H2
InChI key
ZLSMCQSGRWNEGX-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Assay (HPLC, area%): ≥ 96.0 % (a/a)
Identity (IR): passes test
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable