주요 문서
8.16008
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-Isoleucine
for synthesis
동의어(들):
(S)-(+)-Isoleucine, iso-Leucine, Ile
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C6H13NO2
CAS Number:
Molecular Weight:
131.17
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352209
EC 인덱스 번호:
200-798-2
NACRES:
NA.22
Quality Level
양식
solid
pH
5.5-6.5 (20 °C, 40 g/L in H2O)
mp
279-280 °C (decomposition)
solubility
40 g/L
벌크 밀도
470 kg/m3
저장 온도
2-30°C
SMILES string
[N+H3][C@@H]([C@H](CC)C)C(=O)[O-]
InChI
1S/C6H13NO2/c1-3-4(2)5(7)6(8)9/h4-5H,3,7H2,1-2H3,(H,8,9)/t4-,5-/m0/s1
InChI key
AGPKZVBTJJNPAG-WHFBIAKZSA-N
분석 메모
Assay (HClO₄): ≥ 99.0 %
Spec. rotation [α²0/D (c=4 in HCl 6 mol/l): +39.5 - +41.5 °
Identity (IR): passes test
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable