주요 문서
8.16100
Sigma-Aldrich
5-Chloro-2-(2,4-dichlorophenoxy)phenol
for synthesis
동의어(들):
5-Chloro-2-(2,4-dichlorophenoxy)phenol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C12H7Cl3O2
CAS Number:
Molecular Weight:
289.54
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352104
EC 인덱스 번호:
222-182-2
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
≥99.0% (GC)
양식
powder
효능
3700 mg/kg LD50, oral (Rat)
9300 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
mp
55-60 °C
solubility
0.01 g/L
저장 온도
2-30°C
SMILES string
Clc1c(ccc(c1)Cl)Oc2c(cc(cc2)Cl)O
InChI
1S/C12H7Cl3O2/c13-7-1-3-11(9(15)5-7)17-12-4-2-8(14)6-10(12)16/h1-6,16H
InChI key
XEFQLINVKFYRCS-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 55 °C
Melting range (upper value): ≤ 58 °C
Identity (IR): passes test
픽토그램
Exclamation markEnvironment
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable