주요 문서
8.18214
Sigma-Aldrich
1,3-Dimethyltetrahydro-2(1H)-pyrimidinone
for synthesis
동의어(들):
1,3-Dimethyltetrahydro-2(1H)-pyrimidinone, Dimethylpropyleneurea, DMPU
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C6H12N2O
CAS Number:
Molecular Weight:
128.17
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352115
EC 인덱스 번호:
230-625-6
NACRES:
NA.22
vapor pressure
0.5 hPa ( 57 °C)
Quality Level
분석
≥99.0% (GC)
양식
liquid
autoignition temp.
255 °C
효능
1770 mg/kg LD50, oral (Rat)
expl. lim.
1.6-9.3 % (v/v)
pH
11 (20 °C, 100 g/L in H2O)
bp
247 °C/1013 hPa
mp
-24 °C
전이 온도
flash point 121 °C
density
1.064 g/cm3 at 20 °C
저장 온도
2-30°C
SMILES string
N1(CCCN(C1=O)C)C
InChI
1S/C6H12N2O/c1-7-4-3-5-8(2)6(7)9/h3-5H2,1-2H3
InChI key
GUVUOGQBMYCBQP-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.062 - 1.066
Identity (IR): passes test
픽토그램
CorrosionExclamation markHealth hazard
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 2
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
249.8 °F - closed cup
Flash Point (°C)
121 °C - closed cup