주요 문서
8.18246
Sigma-Aldrich
Tetraethylammonium tetrafluoroborate
for synthesis
동의어(들):
Tetraethylammonium tetrafluoroborate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(C2H5)4NBF4
CAS Number:
Molecular Weight:
217.06
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352107
EC 인덱스 번호:
207-055-1
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
≥97.0% (acidimetric)
양식
crystals
mp
365-368 °C
벌크 밀도
400 kg/m3
저장 온도
2-30°C
SMILES string
[B]([F-])(F)(F)F.[N+](CC)(CC)(CC)CC
InChI
1S/C8H20N.BF4/c1-5-9(6-2,7-3)8-4;2-1(3,4)5/h5-8H2,1-4H3;/q+1;-1
InChI key
XJRAKUDXACGCHA-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Assay (acidimetric): ≥ 97.0 %
Assay (ex H₃BO₃): ≥ 97.0 %
Identity (IR): passes test
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable