주요 문서
8.18755
Sigma-Aldrich
Acetic acid
99-100%, for synthesis
동의어(들):
Acetic acid, Ethanoic acid, Glacial acetic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3CO2H
CAS Number:
Molecular Weight:
60.05
Beilstein:
506007
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352106
EC 인덱스 번호:
200-580-7
NACRES:
NA.22
제품명
Acetic acid 99-100%, for synthesis
vapor density
2.07 (vs air)
Quality Level
vapor pressure
15.4 hPa ( 20 °C)
분석
≥99% (acidimetric)
양식
liquid
autoignition temp.
485 °C
800 °F
효능
3310 mg/kg LD50, oral (Rat)
expl. lim.
16 %, 92 °F
4 %, 59 °F
refractive index
n20/D 1.371 (lit.)
pH
2.5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
동점도
1.17 cSt(20 °C)
bp
117-118 °C (lit.)
mp
16.2 °C (lit.)
전이 온도
flash point 39 °C
solubility
soluble 602.9 g/L
density
1.04 g/mL at 25 °C (lit.)
저장 온도
15-25°C
SMILES string
[F2C(F2C)13F3C]C(O)=O
InChI
1S/C2H4O2/c1-2(3)4/h1H3,(H,3,4)
InChI key
QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
분석 메모
Assay (acidimetric): ≥ 99.0 %
Identity: passes test
Density (d 20/4): 1.048 - 1.052
픽토그램
FlameCorrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
102.2 °F
Flash Point (°C)
39 °C
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 1
1 of 1
프로토콜
A guide to create solvent systems used for the thin-layer chromatography assay of Novabiochem products.