주요 문서
8.19040
Sigma-Aldrich
Ethylenediaminetetraacetic acid dipotassium salt dihydrate
for synthesis
동의어(들):
Ethylenediaminetetraacetic acid dipotassium salt dihydrate, Ethylenedinitrilotetraacetic acid dipotassium salt, Titriplex® Potassium salt
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C10H14K2N2O8 · 2H2O
CAS Number:
Molecular Weight:
404.45
UNSPSC 코드:
12352107
EC 인덱스 번호:
217-895-0
NACRES:
NA.22
Quality Level
형태
solid
효능
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
4-5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
272 °C
벌크 밀도
310 kg/m3
저장 온도
2-30°C
InChI
1S/C10H16N2O8.2K.2H2O/c13-7(14)3-11(4-8(15)16)1-2-12(5-9(17)18)6-10(19)20;;;;/h1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20);;;2*1H2/q;2*+1;;/p-2
InChI key
JFROQFOCFOKDKU-UHFFFAOYSA-L
관련 카테고리
분석 메모
Assay (complexometric; calculated on dried substance): 99.0 - 101.5 %
Identity (IR): passes test
법적 정보
Titriplex is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2