제품명
Probumin® Fatty Acid Free, pkg of 1 kg
Grade
special quality (Specialty Grade)
Quality Level
분석
≥98% (purity)
양식
lyophilized powder
유통기한
48 mo.
분자량
avg mol wt 66 kDa
정제법
heat shock fractionation
포장
pkg of 1 kg
제조업체/상표
Probumin®
기원
USA origin
유리 지방산 함량 함량
0.0-0.2 (mg/g)
기술
enzyme immunoassay: suitable using
dilution
(Serology)
손실
≤5%
pH 범위
6.8-7.2
음이온 미량물
chloride (Cl-): 0.0-6.0 mg/g
양이온 미량물
Na: 0.0-10.0 mg/g
외래 활성
Bluetongue, none detected
Vesicular Stomatitis Virus, none detected
저장 온도
2-8°C
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
법적 정보
Probumin is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3