주요 문서
8.20109
Sigma-Aldrich
Anthracene
for synthesis
동의어(들):
Anthracene, Paranaphthalene
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C14H10
CAS Number:
Molecular Weight:
178.23
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352005
EC 인덱스 번호:
204-371-1
NACRES:
NA.22
vapor pressure
0.000008 hPa ( 25 °C)
Quality Level
분석
≥98.5% (GC)
형태
solid
autoignition temp.
540 °C
효능
>16000 mg/kg LD50, oral (Rat)
expl. lim.
0.6 % (v/v)
bp
340 °C/1013 hPa
mp
213-217 °C
전이 온도
flash point 121 °C
solubility
<0.0001 g/L
density
1.13 g/cm3 at 20 °C
벌크 밀도
330 kg/m3
저장 온도
2-30°C
InChI
1S/C14H10/c1-2-6-12-10-14-8-4-3-7-13(14)9-11(12)5-1/h1-10H
InChI key
MWPLVEDNUUSJAV-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Assay (GC, area%): ≥ 98.5 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 213 °C
Melting range (upper value): ≤ 217 °C
Identity (IR): passes test
픽토그램
Exclamation markEnvironment
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
249.8 °F - Pensky-Martens closed cup
Flash Point (°C)
121 °C - Pensky-Martens closed cup