주요 문서
8.22122
Sigma-Aldrich
Phenanthrene
for synthesis
동의어(들):
Phenanthrene
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C14H10
CAS Number:
Molecular Weight:
178.23
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352005
EC 인덱스 번호:
201-581-5
NACRES:
NA.22
vapor pressure
0.00012 hPa ( 20 °C)
Quality Level
분석
≥97.0% (GC)
autoignition temp.
>450 °C
효능
1800 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
336 °C/1013 hPa
mp
97-100 °C
전이 온도
flash point 171 °C
solubility
1.15 mg/L
벌크 밀도
690 kg/m3
저장 온도
2-30°C
SMILES string
c21c3c(ccc2cccc1)cccc3
InChI
1S/C14H10/c1-3-7-13-11(5-1)9-10-12-6-2-4-8-14(12)13/h1-10H
InChI key
YNPNZTXNASCQKK-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 97 °C
Melting range (upper value): ≤ 100 °C
Identity (IR): passes test
픽토그램
Exclamation markEnvironment
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable