주요 문서
8.20138
Sigma-Aldrich
1,2,4-Benzenetricarboxylic 1,2-anhydride
for synthesis
동의어(들):
1,2,4-Benzenetricarboxylic 1,2-anhydride, Trimellitic acid anhydride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C9H4O5
CAS Number:
Molecular Weight:
192.13
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352106
EC 인덱스 번호:
209-008-0
NACRES:
NA.22
vapor pressure
<1 Pa ( 20 °C)
Quality Level
양식
solid
효능
>2730 mg/kg LD50, oral (Rat)
23000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
1-7 % (v/v)
pH
2 (20 °C, 21 g/L in H2O)
bp
240 °C/19 hPa
mp
164-168 °C
전이 온도
flash point 227 °C
density
1.487 g/cm3 at 20 °C
저장 온도
2-30°C
SMILES string
O1C(=O)c2c(ccc(c2)C(=O)O)C1=O
InChI
1S/C9H4O5/c10-7(11)4-1-2-5-6(3-4)9(13)14-8(5)12/h1-3H,(H,10,11)
InChI key
SRPWOOOHEPICQU-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Assay (morpholine method): ≥ 98.0 %
Melting range (lower value): ≥ 164 °C
Melting range (upper value): ≤ 168 °C
Identity (IR): passes test
픽토그램
CorrosionExclamation markHealth hazard
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
440.6 °F - closed cup
Flash Point (°C)
227 °C - closed cup