주요 문서
8.20155
Sigma-Aldrich
2-Biphenylylamine
for synthesis
동의어(들):
2-Biphenylylamine, 2-Aminodiphenyl, 2-Phenylaniline
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C6H5C6H4-2-(NH2)
CAS Number:
Molecular Weight:
169.22
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352116
EC 인덱스 번호:
201-990-9
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
≥98.0% (GC)
양식
powder
autoignition temp.
461 °C
효능
2340 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
298-300 °C
mp
46-48 °C
전이 온도
flash point 153 °C
저장 온도
2-30°C
SMILES string
Nc1c(cccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C12H11N/c13-12-9-5-4-8-11(12)10-6-2-1-3-7-10/h1-9H,13H2
InChI key
TWBPWBPGNQWFSJ-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 46 °C
Melting range (upper value): ≤ 50 °C
p-Isomeres (GC, area%): ≤ 0.10 % (a/a)
Identity (IR): passes test
픽토그램
Exclamation markHealth hazard
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
307.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
153 °C - closed cup