주요 문서
8.20709
Sigma-Aldrich
Isatin
for synthesis
동의어(들):
Isatin
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C8H5NO2
CAS Number:
Molecular Weight:
147.13
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352115
EC 인덱스 번호:
202-077-8
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
≥98.0% (GC)
autoignition temp.
220 °C
pH
7 (20 °C, 1.9 g/L in H2O)
mp
199-204 °C
전이 온도
flash point 200 °C
solubility
2 g/L
벌크 밀도
600 kg/m3
저장 온도
2-30°C
SMILES string
N1c2c(cccc2)C(=O)C1=O
InChI
1S/C8H5NO2/c10-7-5-3-1-2-4-6(5)9-8(7)11/h1-4H,(H,9,10,11)
InChI key
JXDYKVIHCLTXOP-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 199 °C
Melting range (upper value): ≤ 204 °C
Identity (IR): passes test
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1