Key Documents
8.20789
Sigma-Aldrich
Methylcyclopentane
for synthesis
동의어(들):
Methylcyclopentane
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C6H12
CAS Number:
Molecular Weight:
84.16
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352001
EC 인덱스 번호:
202-503-2
NACRES:
NA.22
vapor pressure
150 hPa ( 20 °C)
Quality Level
분석
≥96.0% (GC)
형태
liquid
autoignition temp.
315 °C
bp
72 °C/1013 mbar
mp
-142 °C
전이 온도
flash point -17 °C
density
0.74 g/cm3 at 20 °C
저장 온도
2-30°C
InChI
1S/C6H12/c1-6-4-2-3-5-6/h6H,2-5H2,1H3
InChI key
GDOPTJXRTPNYNR-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Assay (GC, area%): ≥ 96.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.746 - 0.749
Identity (IR): passes test
픽토그램
FlameHealth hazard
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
1.4 °F
Flash Point (°C)
-17 °C