주요 문서
8.20970
Sigma-Aldrich
3,4,9,10-Perylenetetracarboxylic 3,4:9,10-dianhydride
for synthesis
동의어(들):
3,4,9,10-Perylenetetracarboxylic 3,4:9,10-dianhydride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C24H8O6
CAS Number:
Molecular Weight:
392.32
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352115
EC 인덱스 번호:
204-905-3
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
≥98.0% (acidimetric)
양식
powder
효능
>10000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
6-7 (20 °C, 1 g/L in H2O)
mp
>350 °C
전이 온도
flash point >400 °C
solubility
0.87 g/L
벌크 밀도
300 kg/m3
저장 온도
2-30°C
SMILES string
O1C(=O)c2c3c4c(c5c6c(c4cc2)ccc7c6c(cc5)C(=O)OC7=O)ccc3C1=O
InChI
1S/C24H8O6/c25-21-13-5-1-9-10-2-6-15-20-16(24(28)30-23(15)27)8-4-12(18(10)20)11-3-7-14(22(26)29-21)19(13)17(9)11/h1-8H
InChI key
CLYVDMAATCIVBF-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Assay (acidimetric): ≥ 98.0 %
Identity (IR): passes test
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 1
1 of 1