주요 문서
8.21178
Sigma-Aldrich
Trimethylammonium chloride
for synthesis
동의어(들):
Trimethylammonium chloride, Trimethylamine hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(CH3)3N · HCl
CAS Number:
Molecular Weight:
95.57
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352107
EC 인덱스 번호:
209-810-0
NACRES:
NA.22
Quality Level
양식
crystals
효능
3090 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
273-278 °C
저장 온도
2-30°C
SMILES string
[Cl-].[N+H](C)(C)C
InChI
1S/C3H9N.ClH/c1-4(2)3;/h1-3H3;1H
InChI key
SZYJELPVAFJOGJ-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Assay (argentometric): ≥ 98.0 %
Melting range (lower value): ≥ 273 °C
Melting range (upper value): ≤ 278 °C
Identity (IR): passes test
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1