주요 문서
8.21959
Sigma-Aldrich
Benzenesulfonamide
for synthesis
동의어(들):
Benzenesulfonamide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C6H7NO2S
CAS Number:
Molecular Weight:
157.19
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352111
EC 인덱스 번호:
202-637-1
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
≥98.0% (HPLC)
양식
powder
효능
991 mg/kg LD50, oral (Rat)
mp
149-152 °C
전이 온도
flash point 250 °C
solubility
4.3 g/L
벌크 밀도
700 kg/m3
저장 온도
2-30°C
SMILES string
[S](=O)(=O)(N)c1ccccc1
InChI
1S/C6H7NO2S/c7-10(8,9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,(H2,7,8,9)
InChI key
KHBQMWCZKVMBLN-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 150 °C
Melting range (upper value): ≤ 155 °C
Identity (IR): passes test
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3