주요 문서
8.21968
Sigma-Aldrich
4′-Bromoacetophenone
for synthesis
동의어(들):
4′-Bromoacetophenone, 1-(4-Bromophenyl)ethanone
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
4-(Br)C6H4COCH3
CAS Number:
Molecular Weight:
199.04
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352115
EC 인덱스 번호:
202-799-3
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
≥98.0% (GC)
bp
255 °C/1013 hPa
mp
49-52 °C
전이 온도
flash point >100 °C
저장 온도
2-30°C
SMILES string
Brc1ccc(cc1)C(=O)C
InChI
1S/C8H7BrO/c1-6(10)7-2-4-8(9)5-3-7/h2-5H,1H3
InChI key
WYECURVXVYPVAT-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 49 °C
Melting range (upper value): ≤ 52 °C
Identity (IR): passes test
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
212.0 °F
Flash Point (°C)
> 100 °C