주요 문서
8.22298
Sigma-Aldrich
Phthalic acid
for synthesis
동의어(들):
Phthalic acid, Benzene-1,2-dicarboxylic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C6H4(COOH)2
CAS Number:
Molecular Weight:
166.13
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352106
EC 인덱스 번호:
201-873-2
NACRES:
NA.22
vapor pressure
7.8 hPa ( 191 °C)
Quality Level
분석
≥99% (acidimetric)
형태
solid
효능
7900 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
2 (20 °C, 5 g/L in H2O)
bp
289 °C/1013 hPa (decomposition)
mp
191 °C (closed capillary tube)
전이 온도
flash point 168 °C
solubility
water: 5.74 g/L at 20 °C
density
1.59 g/cm3 at 20 °C
벌크 밀도
960 kg/m3
저장 온도
2-30°C
InChI
1S/C8H6O4/c9-7(10)5-3-1-2-4-6(5)8(11)12/h1-4H,(H,9,10)(H,11,12)
InChI key
XNGIFLGASWRNHJ-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
분석 메모
Assay (acidimetric): ≥ 99.0 %
Identity (IR): passes test
픽토그램
Corrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
334.4 °F
Flash Point (°C)
168 °C