주요 문서
8.22338
Sigma-Aldrich
Sulfanilic acid
for synthesis
동의어(들):
Sulfanilic acid, 4-Aminobenzenesulfonic acid, Aniline-4-sulfonic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C6H7NO3S
CAS Number:
Molecular Weight:
173.19
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352106
EC 인덱스 번호:
204-482-5
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
≥99% substance (anhydrous) basis (acidimetric)
양식
solid
autoignition temp.
>400 °C
효능
12300 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
2.5 (20 °C, 10 g/L in H2O)
mp
288 °C (decomposes)
solubility
water: 10 g/L at 20 °C
density
1.485 g/cm3 at 25 °C
벌크 밀도
620 kg/m3
저장 온도
2-30°C
SMILES string
[S](=O)(=O)(O)c1ccc(cc1)N
InChI
1S/C6H7NO3S/c7-5-1-3-6(4-2-5)11(8,9)10/h1-4H,7H2,(H,8,9,10)
InChI key
HVBSAKJJOYLTQU-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Assay (acidimetric, calc. on anhydrous substance): ≥ 99.0 %
Loss on drying (110 °C 2h): ≤ 2.0 %
Identity (IR): passes test
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable