주요 문서
8.24476
Sigma-Aldrich
(-)-Shikimic acid
for synthesis
동의어(들):
(-)-Shikimic acid, (3R,4S,5R)-3,4,5-Trihydroxy-1-cyclohexenecarboxylic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C7H10O5
CAS Number:
Molecular Weight:
174.15
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352106
EC 인덱스 번호:
205-334-2
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
≥97.0% (acidimetric)
양식
crystals
mp
190 °C
density
1.52 g/cm3 at 27.2 °C
저장 온도
2-30°C
SMILES string
OC1C(CC(=CC1O)C(=O)O)O
InChI
1S/C7H10O5/c8-4-1-3(7(11)12)2-5(9)6(4)10/h1,4-6,8-10H,2H2,(H,11,12)
InChI key
JXOHGGNKMLTUBP-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Assay (acidimetric): ≥ 97.0 %
Spec. rotation [α²0/D (c=2 in water): -185.0 - -175.0 °
Identity (IR): passes test
픽토그램
Corrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3