주요 문서
8.40121
Sigma-Aldrich
Span® 60
for synthesis
동의어(들):
Span® 60, Sorbitan monostearate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C24H46O6
CAS Number:
Molecular Weight:
430.62
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352108
EC 인덱스 번호:
215-664-9
NACRES:
NA.22
vapor pressure
<1.4 hPa ( 20 °C)
Quality Level
효능
15900 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
>100 °C/1013 hPa
mp
53 °C
전이 온도
flash point >149 °C
저장 온도
2-30°C
SMILES string
O1[C@@H]([C@H]([C@@H](C1)O)O)C(O)COC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C24H46O6/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-22(27)29-19-21(26)24-23(28)20(25)18-30-24/h20-21,23-26,28H,2-19H2,1H3/t20-,21?,23+,24-/m1/s1
InChI key
HVUMOYIDDBPOLL-IIZJTUPISA-N
애플리케이션
Span® 60 for synthesis. CAS 1338-41-6, molar mass 430.62 g/mol.
분석 메모
Hydroxyl value: 235 - 260
Saponification value: 147 - 157
Identity (IR): passes test
법적 정보
Span is a registered trademark of Croda International PLC
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 3
1 of 3