주요 문서
8.41070
Sigma-Aldrich
Pentachloropyridine
for synthesis
동의어(들):
Pentachloropyridine, Perchloropyridine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C5Cl5N
CAS Number:
Molecular Weight:
251.33
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352101
EC 인덱스 번호:
218-535-5
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
≥98.0% (GC)
양식
powder
효능
435 mg/kg LD50, oral (Rat)
mp
124-126 °C
저장 온도
2-30°C
SMILES string
Clc1nc(c(c(c1Cl)Cl)Cl)Cl
InChI
1S/C5Cl5N/c6-1-2(7)4(9)11-5(10)3(1)8
InChI key
DNDPLEAVNVOOQZ-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 123 °C
Melting range (upper value): ≤ 126 °C
Identity (IR): passes test
픽토그램
Exclamation markEnvironment
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3