주요 문서
8.41088
Sigma-Aldrich
trans-Cyclohexane-1,2-dicarboxylic acid
for synthesis
동의어(들):
trans-Cyclohexane-1,2-dicarboxylic acid, trans-Hexahydrophthalic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C8H12O4
CAS Number:
Molecular Weight:
172.18
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352106
EC 인덱스 번호:
218-975-8
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
≥97.0% (acidimetric)
양식
powder
mp
220-221 °C
저장 온도
2-30°C
SMILES string
OC(=O)C1C(CCCC1)C(=O)O
InChI
1S/C8H12O4/c9-7(10)5-3-1-2-4-6(5)8(11)12/h5-6H,1-4H2,(H,9,10)(H,11,12)
InChI key
QSAWQNUELGIYBC-UHFFFAOYSA-N
관련 카테고리
분석 메모
Assay (acidimetric): ≥ 97.0 %
Melting range (lower value): ≥ 224 °C
Melting range (upper value): ≤ 227 °C
Identity (IR): passes test
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable