분석
≥97.5% (GC)
97.5-102.5% (T)
98%
형태
powder
작용기
carboxylic acid
SMILES string
OC(=O)[C@@H]1CC=CC[C@H]1C(O)=O
InChI
1S/C8H10O4/c9-7(10)5-3-1-2-4-6(5)8(11)12/h1-2,5-6H,3-4H2,(H,9,10)(H,11,12)/t5-,6-/m1/s1
InChI key
ILUAAIDVFMVTAU-PHDIDXHHSA-N
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
이미 열람한 고객
The Journal of Organic Chemistry, 39, 1536-1539 (1974)